Drukuj
paraformaldehyd 4% in PBS + Mg + EGTA
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
J62478.AK J62478.AP
J62478.AKEA 773 PLN
J62478.AK J62478.AP
paraformaldehyd 4% in PBS + Mg + EGTA
paraformaldehyd
Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00133991
Applications: For histology.
Formuła: (CH₂O)n
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00133991
Numer CAS: 30525-89-4