Fast Blue BB base
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
CAS No.: 120-00-3
Molecular Formula: C17H20N2O3
Formula Weight: 300.35
Physical Form: Powder
Appearance: Gray to pale brown
Melting Point: 95-105°
Beilstein Reference: 3416889
MDL No.: MFCD00009091
Applications: C.I. 37175
Formuła:
C₁₇H₂₀N₂O₃ Temp. topnienia: 95…105 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009091 Numer CAS: 120-00-3 Numer WE (dawny EINECS): 204-363-8 |