Triolein ≥75%, tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 75%
CAS No.: 122-32-7
Molecular Formula: C57H104O6
Formula Weight: 885.45
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 330°(626°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.91
Refractive Index: 1.468
Appearance: Clear pale yellow
Boiling Point: 235-240°/18mm
Solubility: Soluble in chlorofom, ether, and carbon tetrachloride
Beilstein Reference: 1718692
MDL No.: MFCD00137563
Formuła:
C₅₇H₁₀₄O₆ Temp. Wrzenia: 235…240 °C (18 mmHg) Gęstość: 0,91 Temp. Zapłonu: 330 °C (626 °F) Temperatura przechowywania: Zamra·arka |
Numer MDL:
MFCD00137563 Numer CAS: 122-32-7 Numer WE (dawny EINECS): 204-534-7 Klasyfikacja Merck : 14,9732 |