Drukuj
Bufor TE (20X), pH 8,0, autoklawowany
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J62388.AK J62388.AP
J62388.AKEA 472 PLN
J62388.AK J62388.AP
Bufor TE (20X), pH 8,0, autoklawowany
Bufory Bufory biologiczne
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00236359