Drukuj
Croton oil
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
J62367.09 J62367.14 J62367.22
J62367.09EA 449 PLN
J62367.09 J62367.14 J62367.22
Croton oil
Croton oil
CAS No.: 8001-28-3 Flash Point: 74°(165°F) Physical Form: Oil Appearance: Pale yellow to brown Odour: Pungent MDL No.: MFCD00130880
Applications: A natural source of phorbol, phorbol esters and glycerides of saturated fatty acids
Temp. Zapłonu: 74 °C (165 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00130880
Numer CAS: 8001-28-3