Bumetanide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J62302.03
J62302.06
J62302.03EA
1080
PLN
J62302.03
J62302.06
Bumetanide ≥98%
Bumetanide
Purity: 98+%
CAS No.: 28395-03-1
Molecular Formula: C17H20N2O5S
Formula Weight: 364.40
Physical Form: Solid
Appearance: White
Melting Point: 230-231°
MDL No.: MFCD00078949
Applications: Inhibitor of the sodium-potassium-chloride cotransporter
Formuła:
C₁₇H₂₀N₂O₅S Temp. topnienia: 230…231 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00078949 Numer CAS: 28395-03-1 Numer WE (dawny EINECS): 249-004-6 Klasyfikacja Merck : 14,1484 |