Marker DNA, szeroki zakres
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J62291.XF
J62291.S0
J62291.XFEA
567
PLN
J62291.XF
J62291.S0
Marker DNA, szeroki zakres
Elektroforezy, Odczynniki
Markery masy cząsteczkowej
From 250 to 5000 base pairs: 5 bands from 125 to 1000 bp; four bands from 1500 to 5000 bp. Recommended load volume 20 µl.
Physical Form: Liquid