Bufor lizujący Triton® X-100, pH 7,4
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J62289.AK
J62289.AP
J62289.AKEA
577
PLN
J62289.AK
J62289.AP
Bufor lizujący Triton® X-100, pH 7,4
Bufory
Bufory do ekstrakcji
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless