Drukuj
Amlodipine besylate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(2-Aminoethoxy)methyl-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylic acid 3-Ethyl 5-Methyl Ester Benzenesulphon, 3-Ethyl 5-Methyl 2-(2-Aminoethoxy)methyl-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate Benzenesulphonate, 3-Ethyl 5-methyl 2-((2-aminoethoxy)methyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate benzenesulphonate
J62164.03 J62164.06 J62164.14
J62164.03EA 833 PLN
J62164.03 J62164.06 J62164.14
Amlodipine besylate ≥98%
Amlodipine besylate
Purity: 98+% CAS No.: 111470-99-6 Molecular Formula: C20H25ClN2O5.C6H5SO3H Formula Weight: 567.05 Physical Form: Solid Appearance: Off-white Melting Point: 195-204° MDL No.: MFCD00887594
Applications: An L-type calcium channel antagonist with potent antioxidant activity
Formuła: C₂₀H₂₅ClN₂O₅
MW: 567.05 g/mol
Temp. topnienia: 195…204 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00887594
Numer CAS: 111470-99-6