Drukuj
Bufor do lizy RBC dla myszy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J62150.AK J62150.AP
J62150.AKEA 508 PLN
J62150.AK J62150.AP
Bufor do lizy RBC dla myszy
Bufory Bufory do ekstrakcji
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Applications: For lysis of mouse red blood cells