Bufor do próbek Laemmli SDS z pironiną Y, redukujący (4X)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J62115.AC
J62115.AD
J62115.ACEA
448
PLN
J62115.AC
J62115.AD
Bufor do próbek Laemmli SDS z pironiną Y, redukujący (4X)
Bufory
Bufory do elektroforezy
Bufory obciążające
Physical Form: Liquid
Appearance: Pink
Applications: For protein sample preparation to be used in the Laemmli SDS-PAGE system