Bursztynian, 0,2 M roztwór buforowy, pH 6,5
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J62078.AK
J62078.AP
J62078.AKEA
411
PLN
J62078.AK
J62078.AP
Bursztynian, 0,2 M roztwór buforowy, pH 6,5
Bufory
Bufory biologiczne
CAS No.: 150-90-3
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00002789