Pirofosforan sodu, roztwór buforowy 200 mM
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J62052.AE
J62052.AK
J62052.AEEA
564
PLN
J62052.AE
J62052.AK
Pirofosforan sodu, roztwór buforowy 200 mM
Bufory
Bufory do klonowania
CAS No.: 7758-16-9
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00014246