Drukuj
Sól fizjologiczna buforowana fosforanami (PBS, 10X), pH 7,4
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J62036.K2 J62036.K3 J62036.K7
J62036.K2EA 497 PLN
J62036.K2 J62036.K3 J62036.K7
Sól fizjologiczna buforowana fosforanami (PBS, 10X), pH 7,4
Bufory Bufory biologiczne
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00131855