Glimepiride
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 93479-97-1
Molecular Formula: C24H34N4O5S
Formula Weight: 490.62
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 212-215°
Solubility: Soluble in DMSO
MDL No.: MFCD00878417
Applications: A sulfonylurea hypoglecemic agent and potent potassium channel blocker
Formuła:
C₂₄H₃₄N₄O₅S Temp. topnienia: 212…215 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00878417 Numer CAS: 93479-97-1 Klasyfikacja Merck : 14,4440 |