Tamsulosin hydrochloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98+%
CAS No.: 106463-17-6
Molecular Formula: C20H28N2O5S.HCl
Formula Weight: 444.97
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 228-230°
MDL No.: MFCD00922997
Applications: An alpha-1 adrenoceptor antagonist
Formuła:
C₂₀H₂₈N₂O₅S Temp. topnienia: 228…230 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00922997 Numer CAS: 106463-17-6 Klasyfikacja Merck : 14,9049 |