Metoprolol tartrate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 56392-17-7
Molecular Formula: (C15H25NO3)2.C4H6O6
Formula Weight: 684.82
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 120°
MDL No.: MFCD00056257
Applications: A beta-adrenergic blocker
Formuła:
C₁₅H₂₅NO₃ Temp. topnienia: 120 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00056257 Numer CAS: 56392-17-7 Numer WE (dawny EINECS): 260-148-9 Klasyfikacja Merck : 14,6151 |