Sól fizjologiczna buforowana fosforanami (DPBS, 10X), wzór Dulbecco
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J61917.AP
J61917.K3
J61917.K2
J61917.APEA
555
PLN
J61917.AP
J61917.K3
J61917.K2
Sól fizjologiczna buforowana fosforanami (DPBS, 10X), wzór Dulbecco
Bufory
Bufory do hodowli komórkowych
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00131855