paraformaldehyd 4% in PBS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
J61899.AK
J61899.AP
J61899.AKEA
787
PLN
J61899.AK
J61899.AP
paraformaldehyd 4% in PBS
paraformaldehyd
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00133991
Formuła:
(CH₂O)n Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00133991 Numer CAS: 30525-89-4 |