Drukuj
Barwniki ładujące pomarańczowy G/niebieski (6X)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J61877.AB J61877.AC
J61877.ABEA 650 PLN
J61877.AB J61877.AC
Barwniki ładujące pomarańczowy G/niebieski (6X)
Barwniki Barwniki do elektroforezy
Orange G/blue loading dye (6X) is used for loading DNA samples into gel electrophoresis wells and tracking migration during electrophoresis.
Used in molecular biology protocols, in nucleic acid gel electrophoresis and blotting to prepare DNA markers and samples for loading on agarose or polyacrylamide gels.
Informacje do zamówienia: Contains 0,25% Orange G, 0,25% bromophenol blue, 0,25% xylene cyanol FF, 15% Ficoll®, 30 mM EDTA in autoclaved DI water.