Drukuj
Bufor do natywnej próbki TRIS-glicyna (4X), pH 8,6
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J61864.AC J61864.AD
J61864.ACEA 502 PLN
J61864.AC J61864.AD
Bufor do natywnej próbki TRIS-glicyna (4X), pH 8,6
Bufory Bufory do elektroforezy Bufory obciążające
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless to yellow
MDL No.: MFCD00236360
Applications: For preparation of protein samples for native gel electrophoresis