Tolnaftate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 2398-96-1
Molecular Formula: C19H17NOS
Formula Weight: 307.41
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Melting Point: 110-113°
Solubility: Soluble in chloroform at 50 mg/ml. Sparingly soluble in ethanol or methanol
MDL No.: MFCD00056611
Applications: Antifungal agent
Formuła:
C₁₉H₁₇NOS Temp. topnienia: 110…113 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00056611 Numer CAS: 2398-96-1 Numer WE (dawny EINECS): 219-266-6 Klasyfikacja Merck : 14,9519 |