Acarbose 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Prandase, Acarbose Hydrate, 4",6"-Dideoxy-4"-([1S]-[1,4,6/5]-4,5,6-trihydroxy-3-hydroxymethyl-2-yclohexenylamino)-maltotriose, Precose, (2R,3R,4R,5R)-4-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4-Dihydroxy-6-methyl-5-(((1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)cyclohex-2-en-1-yl)amino)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2,3,5,6-tetrahydroxyhexanal, Glucobay
Purity: 95%
CAS No.: 56180-94-0
Molecular Formula: C25H43NO18
Formula Weight: 645.61
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
MDL No.: MFCD00869592
Applications: A reversible alpha-glucosidase inhibitor
Formuła:
C₂₅H₄₃NO₁₈ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00869592 Numer CAS: 56180-94-0 Numer WE (dawny EINECS): 260-030-7 Klasyfikacja Merck : 14,18 |