Fosforan, 0,5 M roztwór buforowy, pH 8,0
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J61722.AK
J61722.AP
J61722.AKEA
670
PLN
J61722.AK
J61722.AP
Fosforan, 0,5 M roztwór buforowy, pH 8,0
Bufory
Bufory biologiczne
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527