Prazosin hydrochloride
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
CAS No.: 19237-84-4
Molecular Formula: C19H21N5O4.HCl
Formula Weight: 419.86
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 285°
Beilstein Reference: 4303561
MDL No.: MFCD00058177
Applications: An alpha adrenoceptor antagonist
Formuła:
C₁₉H₂₁N₅O₄ Temp. topnienia: 285 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00058177 Numer CAS: 19237-84-4 Numer WE (dawny EINECS): 242-903-4 Klasyfikacja Merck : 14,7717 |