Adenosine 5'-monophosphate disodium salt (AMP disodium salt) hydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
5′-AMP-Na2 hydrate
J61643.06
J61643.14
J61643.06EA
284
PLN
J61643.06
J61643.14
Adenosine 5'-monophosphate disodium salt (AMP disodium salt) hydrate
Adenosine 5'-monophosphate disodium salt (AMP disodium salt) hydrate
CAS No.: 4578-31-8
Molecular Formula: C10H12N5NaO7P
Formula Weight: 391.20
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Powder
Appearance: White
Beilstein Reference: 3586732
MDL No.: MFCD00065023
Formuła:
C₁₀H₁₂N₅Na₂O₇P·H₂O Temperatura przechowywania: Zamra·arka |
Numer MDL:
MFCD00065023 Numer CAS: 4578-31-8 Numer WE (dawny EINECS): 224-961-2 Klasyfikacja Merck : 14,158 |