Bufor blokujący Tween 20, 1% w PBS (10X)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J61544.AP
J61544.K2
J61544.K3
J61544.APEA
514
PLN
J61544.AP
J61544.K2
J61544.K3
Bufor blokujący Tween 20, 1% w PBS (10X)
Bufory
Bufory do elektroforezy
Bufory blokujące
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Viscous liquid
Appearance: Clear