Cyclopamine 99%
Dostawca: Thermo Scientific
|
Uwaga
|
J61528.MFEA
3320
PLN
J61528.MF
J61528.MB
Cyclopamine 99%
Cyclopamine
Applications: Inhibits hedgehog/smoothened signaling. A steroidal alkaloid
Formuła:
C₂₇H₄₁NO₂ MW: 411,63 g/mol Temp. topnienia: 234…237 °C |
Numer MDL:
MFCD09878269 Numer CAS: 4449-51-8 |