Glikol polietylenowy 3350 solution 50%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
PEG 3,350, PEG 3350
J61495.AE
J61495.AK
J61495.AEEA
498
PLN
J61495.AE
J61495.AK
Glikol polietylenowy 3350 solution 50%
Glikol polietylenowy 3350
CAS No.: 25322-68-3
Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH
Physical Form: Viscous liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00081839
Formuła:
H(OCH₂CH₂)nOH Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081839 Numer CAS: 25322-68-3 |