Drukuj
D-Amygdalin 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
J61472.03 J61472.06 J61472.14
J61472.03EA 295 PLN
J61472.03 J61472.06 J61472.14
D-Amygdalin 98%
D-Amygdalin
Purity: 98% CAS No.: 29883-15-6 Molecular Formula: C20H27NO11 Formula Weight: 457.44 Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: 210-215° Beilstein Reference: 66856 Optical Rotation: -38° (c=1.2 in water) MDL No.: MFCD00006598
Applications: A benzylic glycoside that has been used as an antineoplastic agent
Formuła: C₂₀H₂₇NO₁₁
Temp. topnienia: 210…215 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006598
Numer CAS: 29883-15-6
Numer WE (dawny EINECS): 249-925-3
Klasyfikacja Merck : 14,597