TES, 0,2 M roztwór buforowy, pH 7,5
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J61350.AE
J61350.AK
J61350.AEEA
596
PLN
J61350.AE
J61350.AK
TES, 0,2 M roztwór buforowy, pH 7,5
Bufory
Bufory biologiczne
CAS No.: 70331-82-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00065482