Bufor do próbek Laemmli SDS, redukujący (6X)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J61337.AC
J61337.AD
J61337.ACEA
738
PLN
J61337.AC
J61337.AD
Bufor do próbek Laemmli SDS, redukujący (6X)
Bufory
Bufory do elektroforezy
Bufory obciążające
Physical Form: Liquid
Appearance: Blue
Applications: For protein sample preparation to be used in the Laemmli SDS-PAGE system