Fosforan, 0,2 M roztwór buforowy, pH 7,5
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J61324.AP
J61324.K2
J61324.APEA
433
PLN
J61324.AP
J61324.K2
Fosforan, 0,2 M roztwór buforowy, pH 7,5
Bufory
Bufory biologiczne
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527