6-Azauridine
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione, 6-Azuridine
J61309.03
J61309.06
J61309.03EA
932
PLN
J61309.03
J61309.06
6-Azauridine
6-Azauridine
CAS No.: 54-25-1
Molecular Formula: C8H11N3O6
Formula Weight: 245.19
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 160-161°
MDL No.: MFCD00006472
Formuła:
C₈H₁₁N₃O₆ Temp. topnienia: 160…161 °C |
Numer MDL:
MFCD00006472 Numer CAS: 54-25-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-199-6 Klasyfikacja Merck : 14,904 |