Fluoxetine hydrochloride 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
N-Methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propylamine Hydrochloride
J61197.MF
J61197.MD
J61197.MFEA
1320
PLN
J61197.MF
J61197.MD
Fluoxetine hydrochloride 99%
Fluoxetine hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 56296-78-7
Molecular Formula: C17H18F3NO.HCl
Formula Weight: 345.79
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Melting Point: 158-159°
Solubility: Soluble in water or DMSO at approximately 5mg/ml
MDL No.: MFCD00214288
Applications: A selective serotonin reuptake inhibitor
Formuła:
C₁₇H₁₈F₃NO Temp. topnienia: 158…159 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00214288 Numer CAS: 56296-78-7 Numer WE (dawny EINECS): 260-101-2 Klasyfikacja Merck : 14,4185 |