Fosforan, 0,5M roztwór buforowy, pH 8,5
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J61086.AK
J61086.AP
J61086.AKEA
539
PLN
J61086.AK
J61086.AP
Fosforan, 0,5M roztwór buforowy, pH 8,5
Bufory
Bufory biologiczne
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527