Pectin Citrus
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J61021.22
J61021.36
J61021.22EA
334
PLN
J61021.22
J61021.36
Pectin Citrus
Pectin
CAS No.: 9000-69-5
Physical Form: Powder
Appearance: Yellow to pale brown
MDL No.: MFCD00081838
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081838 Numer CAS: 9000-69-5 Numer WE (dawny EINECS): 232-553-0 Klasyfikacja Merck : 14,7063 |