Bufor roboczy TRIS-Tricine-SDS (10X), bufor katodowy, pH 8,3
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J60992.AP
J60992.K2
J60992.APEA
709
PLN
J60992.AP
J60992.K2
Bufor roboczy TRIS-Tricine-SDS (10X), bufor katodowy, pH 8,3
Bufory
Bufory do elektroforezy
Bufory do elektroforezy (Running Buffer)
Physical Form: Liquid
Applications: For TRIS-Tricine SDS gel electrophoresis