Drukuj
SB202190 ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
J60950.MB J60950.MF
J60950.MBEA 1230 PLN
J60950.MB J60950.MF
SB202190 ≥99%
SB202190
Applications: Inhibits p38 kinase activity in vivo through competition with ATP
Formuła: C₂₀H₁₄FN₃O
Temp. topnienia: 240…243 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00941964
Numer CAS: 152121-30-7