Barwnik do żelu agarozowego 6X do elektroforezy, na bazie glicerolu, bez ksylenu Cyanol FF
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J60933.AC
J60933.AD
J60933.ACEA
557
PLN
J60933.AC
J60933.AD
Barwnik do żelu agarozowego 6X do elektroforezy, na bazie glicerolu, bez ksylenu Cyanol FF
Barwniki
Barwniki do elektroforezy
6X DNA Loading Buffer is a pre-mixed solution used to prepare DNA markers and samples for loading on agarose or polyacrylamide gels.
- Glycerol based
- Xylene cyanol FF free
- 0,25 % bromophenol blue and 30 % glycerol
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid