Drukuj
Bufor lizujący NP-40, o niskiej zawartości soli
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J60902.AK J60902.AP
J60902.AKEA 334 PLN
J60902.AK J60902.AP
Bufor lizujący NP-40, o niskiej zawartości soli
Bufory Bufory do ekstrakcji
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless