Fosforanowy, 0,5 M roztwór buforowy, pH 6,5
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J60845.AK
J60845.AP
J60845.AKEA
733
PLN
J60845.AK
J60845.AP
Fosforanowy, 0,5 M roztwór buforowy, pH 6,5
Bufory
Bufory biologiczne
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527