Drukuj
Nitrendipine
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
J60841.MC J60841.03
J60841.MCEA 1540 PLN
J60841.MC J60841.03
Nitrendipine
Nitrendipine
CAS No.: 39562-70-4 Molecular Formula: C18H20N2O6 Formula Weight: 360.36 Physical Form: Powder Appearance: Yellow to green MDL No.: MFCD00082255
Applications: L-type calcium channel blocker
Formuła: C₁₈H₂₀N₂O₆
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082255
Numer CAS: 39562-70-4
Numer WE (dawny EINECS): 254-513-1
Klasyfikacja Merck : 14,6576