Drukuj
Bufor SSC (20X)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J60839.K2 J60839.K3 J60839.K7
J60839.K2EA 392 PLN
J60839.K2 J60839.K3 J60839.K7
Bufor SSC (20X)
Bufory Bufory do elektroforezy Bufory do hybrydyzacji
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00132371