Bufor lizujący NP-40
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J60766.AP
J60766.AK
J60766.APEA
803
PLN
J60766.AP
J60766.AK
Bufor lizujący NP-40
Bufory
Bufory do ekstrakcji
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless