Drukuj
Sól fizjologiczna buforowana TRIS (TBS, 10X), pH 7,4
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J60764.K2 J60764.K3 J60764.K7
J60764.K2EA 487 PLN
J60764.K2 J60764.K3 J60764.K7
Sól fizjologiczna buforowana TRIS (TBS, 10X), pH 7,4
Bufory Bufory do elektroforezy Bufory do przemywania
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00132476