Sól fizjologiczna buforowana HEPES, roztwory 5X
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J60753.AK
J60753.AP
J61239.AK
J61239.AP
J60753.AKEA
618
PLN
J60753.AK
J60753.AP
J61239.AK
J61239.AP
Sól fizjologiczna buforowana HEPES, roztwory 5X
Bufory
Bufory biologiczne
CAS No.: 7365-45-9
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00006158