Bufor TE (20X), pH 7,4, autoklawowany
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J60738.AK
J60738.AP
J60738.AKEA
515
PLN
J60738.AK
J60738.AP
Bufor TE (20X), pH 7,4, autoklawowany
Bufory
Bufory biologiczne
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00236359