Drukuj
Fosforan, 0,2 M roztwór buforowy, pH 7,0
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J60669.AP J60669.K2
J60669.APEA 532 PLN
J60669.AP J60669.K2
Fosforan, 0,2 M roztwór buforowy, pH 7,0
Bufory Bufory biologiczne
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527