Drukuj
Bufor do próbek Laemmli SDS, nieredukujący (6X)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J60660.AC J60660.AD
J60660.ACEA 724 PLN
J60660.AC J60660.AD
Bufor do próbek Laemmli SDS, nieredukujący (6X)
Bufory Bufory do elektroforezy Bufory obciążające
Physical Form: Liquid
Appearance: Blue
Applications: For protein sample preparation to be used in the Laemmli SDS-PAGE system